Auswertungssoftware für die Siebanalyse, HAVER CSA 5.4
Lieferant: Avantor
HAVE206716859EA 800.82 EUR
HAVE206716859 HAVE206716781 510-1623 510-1622 510-1624 HAVE206716866
Auswertungssoftware für die Siebanalyse, HAVER CSA 5.4
Software Labor-Software
Die HAVER CSA 5.4 Software ermöglicht die PC-gestützte Analyse von Standard-Siebsystemen. Es sind drei Versionen erhältlich, die sich im Umfang der Funktionen unterscheiden. Die Ergebnisse der Messungen werden für die Qualitätssicherung dokumentiert und können in Statistiken und Berichte eingefügt werden.
  • Einfache und präzise Berichte
  • Anwenderfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche
  • Komplexe grafische Anzeige und detaillierte Dokumentation
  • Läuft unter Windows® XP, Windows® Vista und Windows® 7
  • Verbindung mit verschiedenen Arten von Waagen und Siebmaschinen