VWR®, Okularkamera
Lieferant: VWR
VWR® VisiCam®
611-2257EA 169 EUR
611-2257
VWR®, Okularkamera
Kameras
Diese USB-Kamera passt auf das Okular von biologischen binokularen und monokularen Mikroskopen. Auf diese Weise können Benutzer Bilder digitalisieren, auch wenn das Mikroskop keinen Trinokularport hat.
  • Für 23/30 mm Okulare
  • Automatische Belichtungssteuerung und Weißabgleich
  • Kann auch an Stereomikroskope montiert werden
  • Inkl. Software zur Bildanalyse und -verarbeitung
Lieferumfang: Lieferung mit USB-Kabel, Ringadaptern (30 und 30,5 mm), CD-ROM mit Bildanalyse-Software und Dokumentation.