Färbetrog nach Coplin, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
631-2509EA 342 EUR
631-2509
Färbetrog nach Coplin, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas
  • Weißer PP-Schraubverschluss ohne Einsatz zur Reduzierung von Lösungsmittelverlust
  • Kapazität: Ca. 60 ml
Diese Einheit wird zum Färben von Objektträgern oder als Entwicklungskammer für Dünnschichtchromatographie verwendet. Sie hält fünf einzelne Objektträger der Größe 76×26 mm in vertikaler Anordnung oder 10 Objektträger Rücken an Rücken.