Mikrotomklingen, Personna Plus®
Lieferant: Personna
Personna Plus®
PERS72-0114-0000EA 248 EUR
PERS72-0114-0000
Mikrotomklingen, Personna Plus®
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotomklingen und -griffe
Personna Plus® Mikrotomklingen mit MicroCoat® Beschichtung.
  • MicroCoat® Beschichtungsverfahren für Klingen, die mit sauberer, glatter Präzision gleiten
  • Schafft ein konstant einheitliches Band ohne Furchen oder abgetrennte Paraffinstücke
  • Spender mit transparentem Sichtbereich, in dem die Anzahl der verfügbaren Klingen zu sehen ist
  • Entsorgungs-Reservoir verhindert, dass gebrauchte Klingen herausfallen
Lieferumfang: In einem Kunststoff-Sicherheitsspender geliefert.