VWR®, faltbare, beleuchtete Lupen
Lieferant: VWR
VWR®
630-1091EA 9.5 EUR
630-1091
VWR®, faltbare, beleuchtete Lupen
Lupen
Diese faltbaren Aluminiumlupen mit LED-Beleuchtung sind ideal für die professionelle Untersuchung von Juwelen, Fasern, Uhren und Punzen.
Lieferumfang: Lieferung in einer transparenten Box mit drei LR 1130-Batterien.