Qualitative Filterpapiere, nassfest
Lieferant: Sartorius
516-7085EA 26.9 EUR
516-7085 516-7084 516-7087 516-7086 SARTFT-4-208-385 516-7089 516-7088 512-0542 512-0543 512-0540 512-0541 516-7081 512-0546 512-0547 516-7080 516-7083 512-0545 516-7082 512-0539 512-0537 512-0538 SARTFT-3-207-047 SARTFT-3-207-045 516-7074 516-7073 SARTFT-4-211-150 516-7076 516-7075 515-1640 516-7078 516-7077 512-0550 515-1642 516-7079 SARTFT-3-211-090 515-1641 512-0553 515-1523 512-0554 515-1522 512-0551 515-1525 515-1524 515-1527 515-1648 515-1647 515-1526 SARTFT-3-207-050 512-0555 516-7072 515-1528 515-1649 512-0556 512-0548 512-0549 516-7063 SARTFT-4-208-320 516-7065 515-1550 516-7064 516-7067 515-1552 515-1551 516-7069 515-1553 516-7068 SARTFT-3-206-040-5 SARTFT-4-207-090 515-1545 515-1544 515-1547 515-1546 SARTFT-4-211-090 515-1548 SARTFT-3-207-030 SARTFT-4-211-240 SARTFT-3-209-006 SARTFT-4-211-125 515-1565 515-1567 SARTFT-3-211-055 515-1566 SARTFT-4-209-385 SARTFT-4-210-320 SARTFT-3-207-018 SARTFT-3-208-050 SARTFT-4-211-185 SARTFT-3-207-060 SARTFT-3-207-340 SARTFT2-211-580580 SARTFT-3-211-070 516-7095 515-1585 515-1587 515-1586 512-0531 515-1589 SARTFT-3-211-110 515-1588 516-7090 515-1624 516-7092 515-1625 516-7091 516-7094 516-7093 SARTFT-4-209-320
Qualitative Filterpapiere, nassfest
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Diese qualitativen Filterpapiere werden für analytische Zwecke und Routine-Analysen eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können sie für die Druck- oder Vakuumfiltration verwendet werden. Sie werden aus Edelzellstoffen und Linters mit einem Gehalt von mehr als 95% α-Cellulose hergestellt und sind mit einem Aschegehalt von < 0,1 % sehr rein.
Sorte 1288: Für grobflockige und voluminöse Niederschläge, insbesondere Eisen-, Aluminium- und Chromhydroxid; Kupfer-, Bismut-, Kobalt- und Eisensulfid; diverse organische, farbige metallische Niederschläge; Siliziumbestimmung in der Stahl- und Roheisenanalyse; für saure und schwach alkalische Lösungen; Druckfiltration.
Sorte 1289: Die meist genutzte Sorte für Analysen; für gröbere Niederschläge wie Silber-, Arsen-, Antimon-, Cadmium-, Blei-, Eisen- und Mangansulfid; Bleichromat; Ammoniumphosphormolybdat, Erdalkalicarbonate etc.; für saure und schwach alkalische Lösungen; Druckfiltration.
Sorte 1292: Schnelle Filtration feiner Niederschläge; Magnesiumammoniumphosphat; Magnesiumammoniumarsenat; gröbere Formen von Bariumsulfat; für saure und schwach alkalische Lösungen; Druckfiltration.
Sorte 1290: Für die Filtration feiner Niederschläge; Bariumsulfat; Bleimolybdat; Bleidioxid; Calciumhydroxid; Calciumfluorid; Nickel-, Zink- und Zinnsulfid; für saure und schwach alkalische Lösungen; Druckfiltration.
Sorte 1291: Ideal für besonders schwierige Filtrationsbedingungen und besonders feinkörnige Niederschläge; kalt gefälltes Bariumsulfat; Metazinnsäure; Kupferoxid etc.; für saure und schwach alkalische Lösungen; Druckfiltration.
Sorte 293: Ideal für besonders schwierige Filtrationsbedingungen und besonders feinkörnige Niederschläge; Bariumsulfat; Kupferoxid; übliche, oft angegebene Sorte für die Weinklärung.