Gel zur Behandlung von Verätzungen durch Flußsäure, H-F Antidote
Lieferant: Industrial Pharmaceutical Services
118-0901EA 52.8 EUR
118-0901
Gel zur Behandlung von Verätzungen durch Flußsäure, H-F Antidote
Erste-Hilfe-Ausstattung Brandwundenversorgung
Ein Erste-Hilfe-Mittel bei Notfällen durch Verätzungen mit Flußsäure. Bei der Anwendung verbindet sich das Calciumglukonat im Gel mit der Flußsäure und formt unlösliches Calciumfluorid, was die Extraktion von Calcium aus Knochen und Gewebe verhindert.
  • Reduziert erheblich den Schaden von HF-Verätzungen
  • Lagerung zwischen 8 °C und 30 °C
Gewicht: 25 g