Corning® Vitronectin, Human, 0.25 mg, Corning
Lieferant: Corning
734-0098EA 689.81 EUR
BDAA354238
Corning® Vitronectin, Human, 0.25 mg, Corning
Vitronektin ist auch als S-Protein, (serumverbreitender Faktor Epibolin) bekannt. Vitronektin und Fibronektin sind die zwei Hauptadhäsionsproteine in Plasma und Serum. Als Beschichtung auf Gewebekulturoberflächen verbessert Vitronektin Zellhaftung, Verbreitung, Vermehrung und Differenzierung normaler und neoplastischer Zellen und ist bei Studien zur Zellmigration nützlich.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet. Ursprungsmaterial auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet
Molecular Weight 75 kD and 65 kD components. Stable for at least three months at 2° to 8°C (lyophilized) or one week at 2° to 8°C (solubilized). Recommended concentration: 50 ng/cm2 of growth surface depending on cell type. formulation is Lyophilized dialyzed against 10 mM phosphate buffer pH 7.7.