Kollagen VI, Corning®
Lieferant: Corning
BDAA354261EA 603.6 EUR
BDAA354261
Kollagen VI, Corning®
Collagen VI ist eine in der Basalmembran ubiquitär vorhandene, schichtartige Matrix, die Epithel- und Endothelzellen unterliegt und Muskelfett- und Nervenzellen umgibt. Es kann auch als dünne Schicht auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden, um die Zellanhaftung zu verbessern und die Wirkung von Collagen IV auf das Zellverhalten zu erforschen.
Note: For research use only. Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures.