Testkit für die enzymatische Analyse in Nahrungsmitteln und anderen Materialien
Lieferant: R-Biopharm
709-0103EA 226 EUR
709-0103 712-1033 709-0104 712-1024 712-1030 712-1010 712-1027
Testkit für die enzymatische Analyse in Nahrungsmitteln und anderen Materialien
Test-Systeme für Lebensmittel und Getränke
Enzymatische Methoden ermöglichen die schnelle und zuverlässige Bestimmung mehrerer Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. Die Reagenzien des Kits weisen eine hohe Stabilität auf. Aus diesem Grund ist beim Transport keine Kühlung notwendig. Viele Testkits enthalten enzymatische Reagenzien in geeigneten Mengen für eine Reihe spezifischer Bestimmungen, z. B. enthält das Acetaldehyd-Kit drei Reagenziensätze zur Durchführung von 3×11-Bestimmungen.
  • Die Reagenzien sind gebrauchsfertig
  • Die durchschnittliche Haltbarkeitsdauer des Testkits beträgt sechs Monate
  • Viele Kits enthalten Reagenziensätze, um eine flexible Verwendung zu gewährleisten
Weitere enzymatische Testkits auf Anfrage!
Lieferumfang: Jedes Set enthält eine Packungsbeilage mit Applikationen die verschiedene Matrizes umfassen.
More enzymatic test kits on request.