Phosphatpuffer-Kochsalzlösung (PBS), hohes Phosphat
Lieferant: Avantor
VWR®
444037EEA 247 EUR
444037E
Phosphatpuffer-Kochsalzlösung (PBS), hohes Phosphat
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Bestrahlte Lösung, pH 7,2, zum Waschen von Blots.
  • NaCl 8,77 g/l
  • Na₂HPO₄, 12H₂O 19,2 g/l
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/l