Aufbewahrungsboxen für Fläschchen, M-T Vial File®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
228780 228778 228783 228785 W228787 W228789 W228790 W228792 W228786 W228788 W228782 W228781
548-2206EA 288 EUR
548-2206 548-2205 548-2207 548-2208 548-1085 548-1084 548-1089 548-1088 548-1087 548-1086 WHEAW228782 WHEAW228781
Aufbewahrungsboxen für Fläschchen, M-T Vial File®, WHEATON®
Boxen Boxen für Vials
Klarer Kunststoffkoffer mit Scharnier für die praktische Aufbewahrung und den Transport von Probenfläschchen.
  • Mehrfach beschichtete Trennwände schützen die Fläschchen vor Abrieb und Bruch
  • Alphanumerische Karteikarte ermöglicht einfache Identifizierung der Fläschchen
Bestellinformation: Zusätzliche Unterteilungen und Karteikarten können separat erworben werden.
Lieferumfang: Wird mit Polystyrolkoffer, Unterteilungen, Schaumstoffeinlagen und Karteikarte geliefert.