Rotationsmikrotom, vollautomatisch, CUT 6062
Lieferant: SLEE Medical
631-0545EA 16280 EUR
631-0545
Rotationsmikrotom, vollautomatisch, CUT 6062
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotome
Das CUT 6062 ist ein vollautomatisches Rotationsmikrotom mit wartungsfreier Käfigrollenführung und Mikrometerwerk für höchste Stabilität und Präzision.
  • Motorbetrieben
  • Einzel- oder Serienschnitt
  • Automatischer Vorschub in 2 Geschwindigkeiten
  • Objekt-Endstellung auswählbar
  • Stufenlos einstellbare motorisierte Schnittgeschwindigkeit
  • Variable Retraktion
  • Schnittzähler
  • Schnitt- und Rückzuggeschwindigkeit getrennt einstellbar
Ein breites Angebot an Zubehör ermöglicht die individuelle Anpassung an jeden Material- und Probentyp aus der medizinischen Forschung, Routinediagnostik oder Industrieanwendungen.