Paraffin-Einbettsysteme, Grundeinheit, MPS/P1
Lieferant: Slee
10190000 10192000
SLEE10190000EA 9110 EUR
SLEE10190000 631-0588
Paraffin-Einbettsysteme, Grundeinheit, MPS/P1
Gewebeeinbetter
Die MPS/P1 ist eine komplette Paraffin-Ausgießstation mit 3,8-l-Paraffinvorratsbehälter, beheizter Arbeitsfläche und Kühlspot. Die LED-beleuchtete Arbeitsfläche mit ergonomischer Handballenauflage ermöglicht ein bequemes Verarbeiten von Proben. Alle Funktionen der Einheit werden über eine intuitive Bedienoberfläche gesteuert. Zwei beheizte Vorwärmschalen bieten ausreichend Platz für 80 Kassetten und 200 Einbettformen. Handhebel und Fußschalter für den Paraffinspender und ergonomische Handauflage.
  • Paraffin-Sammelbehälter
  • Kühlspot
  • Ergonomische Arbeitshöhe
  • Arbeitsbereich mit LED-Beleuchtung
  • Intuitive Bedienoberfläche
Lieferumfang: Behälter für erhitztes Paraffin (Wachs), beheiztes Ausgießelement, beheizte Kassetten-/Form-Lagerungsbehälter, beheizter Arbeitsbereich, Kühlspot, Lupe, einstellbar, Paraffinsammelbehälter, Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LED), Bedienungsanleitung.