Saponin, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
0163-100GEA 221 EUR
0163-100G
Saponin, Reagenzqualität
Saponin
Dichte: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ash ≥10%
Loss on Drying ≥10%
pH (20%, Water) @25 °C 4.5 – 5.5
Solubility (20%, Water) Pass