Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in Wasser Standard für die ICP
Lieferant: Reagecon
REGEPP2B7EA
411
EUR
REGEPP2B7
Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in Wasser Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Phosphor-Standards