Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88093.APEA 229 EUR
88093.AP 88093.AE
Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Standards: Rückführbar auf NIST