Dibutylamin 0.1 mol/l (0.1 N) in Xylol
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
KRAF19252.4700EA
214
EUR
KRAF19252.4700
KRAF19252.3700
Dibutylamin 0.1 mol/l (0.1 N) in Xylol
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129,25 g/mol |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 |