Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 7%iger Salzsäure (aus H₂PtCl₆) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70341.0100EA 443 EUR
1.70341.0100
Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 7%iger Salzsäure (aus H₂PtCl₆) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Platin-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST