Ruthenium-Standardlösung, 1000 mg/L Ru in 20%iger Salzsäure (aus RuCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
89117.AEEA 64.3 EUR
89117.AE 89117.AP
Ruthenium-Standardlösung, 1000 mg/L Ru in 20%iger Salzsäure (aus RuCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Ruthenium-Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Standards: Rückführbar auf NIST