Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl2) Specpure® Standard für die AAS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88119.AEEA 37.5 EUR
88119.AE 88119.AP
Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl2) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303

Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR