Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin) ≥99,5%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
124502DEA
36.1
EUR
124502D
Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin) ≥99,5%
Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin)
Formel:
C₇H₁₂ClN₅ Molecular Weight: 201,66 g/mol Schmelzpunkt: 219 °C Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel) |
MDL:
MFCD00023174 CAS-Nummer: 122-34-9 EINECS: 204-535-2 UN: 3077 ADR: 9,III |