Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16950000EA
67
EUR
EHERC16950000
Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin)
Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin)
Formel:
C₇H₁₂ClN₅ Molecular Weight: 201,66 g/mol |
MDL:
MFCD00023174 CAS-Nummer: 122-34-9 EINECS: 204-535-2 |