Specpure® Hafnium-Standardlösung, 10000 mg/L Hf in 5% Salzsäure (aus HfOCl₂), Standard für ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14374.AEEA 160 EUR
14374.AE ALFA14374.AD ALFA14374.AP
Specpure® Hafnium-Standardlösung, 10000 mg/L Hf in 5% Salzsäure (aus HfOCl₂), Standard für ICP
Standards Kationischer Standards Hafnium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST.