Calcium-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ca in 6,5%iger Salzsäure (aus CaCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Titrisol®
1.09943.0001EA 48.5 EUR
1.09943.0001
Calcium-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ca in 6,5%iger Salzsäure (aus CaCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
Standards: Traceable to SRM from NIST