Titan-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ti in Wasser (aus (NH4)2TiF6) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Titrisol®
1.09829.0001EA 91.5 EUR
1.09829.0001
Titan-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ti in Wasser (aus (NH4)2TiF6) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Titan-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST