Einweg-Gehörschutzstöpsel, uvex X-fit detec
Lieferant: Uvex
uvex x-fit detec
UVEX2112.011EA 129 EUR
UVEX2112.011
Einweg-Gehörschutzstöpsel, uvex X-fit detec
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Der x-fit detec ist ein detektierbarer Einweg-Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelindustrie. Das Band ermöglicht ein Tragen um den Hals, was wiederum das Risiko der Verfahrenskontamination reduziert.
  • Ergonomische Form passt sich an die natürliche Form des Gehörgangs an
  • Durch das eingeprägte „x“ unten am Gehörschutzstöpsel ist dieser einfacher zu entnehmen und der Druck auf die Außenwand des Gehörgangs wird reduziert
  • Einfaches Einsetzen und Herausnehmen
  • Für mittelgroße bis große Gehörgänge
  • Hellblaue Farbe für einfache Erkennung in Produktionsbereichen
SNR: 37 dB
Standards: EN 352-2:2002