ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex Motion Style, 6998
Lieferant: Uvex
uvex motion style
114-5544EA 134 EUR
114-5544 114-5543 114-5546 114-5545 114-5548 114-5547 114-5549 UVEX6998.8/37 UVEX6998.8/36 114-5540 UVEX6998.8/39 UVEX6998.8/38 114-5542 114-5541 114-5535 114-5537 114-5536 114-5539 114-5538 UVEX6998.8/46 UVEX6998.8/45 UVEX6998.8/48 UVEX6998.8/47 UVEX6998.8/40 UVEX6998.8/42 UVEX6998.8/41 UVEX6998.8/44 UVEX6998.8/43
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex Motion Style, 6998
Schuhe und Stiefel
Ultraleichter, perforierter ESD-Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Hightech-Microvelours, Kragen und Lasche weich gepolstert, atmungsaktives Distance-Mesh und eine extrem flexible Dual-Density-PUR-Sohle (rutsch-, abrieb- und schnittfest, öl- und benzinbeständig und hält kurzzeitigen Hitzeeinwirkung von ca. 120 °C stand). Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Phthalaten.
  • Verbesserter Komfort durch Klimazonen-Technologie
  • Atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; Verwendung orthopädischer Einlagen möglich
  • Anti-Twist-Fersenkappe für bessere Stabilität und Schutz vor Umknicken
  • Einlegesohle aus uvex 3D hydroflex®-Schaum für hervorragende Stoßdämpfung im Fersenbereich und unter dem Vorfuß
  • Nahezu nahtloses Design, um mögliche Druckstellen und Blasen zu eliminieren
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle und individuelle Anpassung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
Für Menschen mit Chromeallergie geeignet.
Farbe: Schwarz/grau oder Schwarz/rot.
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC