Citronensäure Monohydrat ≥98% für die Entkalkung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
84559.290EA 33 EUR
84559.290
Citronensäure Monohydrat ≥98% für die Entkalkung
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %