Isoniazid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid
BTB00366.1
BTB00366.10
MAYBBTB00366.1EA
0
EUR
MAYBBTB00366.1
MAYBBTB00366.10
Isoniazid
Isoniazid
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137,14 g/mol Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006426 CAS-Nummer: 54-85-3 EINECS: 200-214-6 Merck Index: 13,05205 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...