Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 2 M Salzsäure (aus H2PtCl6) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF21562.2000EA 375 EUR
KRAF21562.2000 KRAF21562.0000
Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 2 M Salzsäure (aus H2PtCl6) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Platin-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST