Lutetium-Standardlösung, 1.000 mg/l Lu in 0,5 M Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF03775.0000EA 257 EUR
KRAF03775.0000
Lutetium-Standardlösung, 1.000 mg/l Lu in 0,5 M Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lutetium-Standards
Rückführbar auf NIST