Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 1 M Salzsäure (aus H2IrCl6) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF03728.0000EA 130 EUR
KRAF03728.0000
Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 1 M Salzsäure (aus H2IrCl6) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Iridium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST