8-Bromisochinolin
Lieferant: Cayman Chemical
10007082-1
10007082-500
CAYM10007082-1EA
92.3
EUR
CAYM10007082-1
CAYM10007082-500
8-Bromisochinolin
8-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Molecular Weight: 208,0600 g/mol |
MDL:
MFCD04973298 CAS-Nummer: 63927-22-0 |