8-Bromisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6020-5G HC-6020-1G
COBBHC-6020-5GEA 91.8 EUR
COBBHC-6020-5G COBBHC-6020-1G
8-Bromisochinolin
8-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,0600 g/mol
MDL: MFCD04973298
CAS-Nummer: 63927-22-0