Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 1 M Flußsäure (aus NbCl5) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF03477.2000EA 204 EUR
KRAF03477.2000
Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 1 M Flußsäure (aus NbCl5) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Niob-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST