Kalium-Standardlösung, 10000 mg/L K in 5%iger Salzsäure (aus K) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: SPEX CertiPrep
JOBIPLK1-3XEA 844 EUR
JOBIPLK1-3X
Kalium-Standardlösung, 10000 mg/L K in 5%iger Salzsäure (aus K) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST