3-Nitro-L-tyrosin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4026245.0025EA
300
EUR
BACE4026245.0025
BACE4026245.0100
3-Nitro-L-tyrosin
3-Nitro-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀N₂O₅ Molecular Weight: 226,3 g/mol |
MDL:
MFCD00007123 CAS-Nummer: 621-44-3 EINECS: 210-688-6 |