Dimethylamin 2 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL388246-100MLEA 41.6 EUR
SIAL388246-100ML
Dimethylamin 2 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1992
ADR: 3,II