β-Cyclodextrin
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB140413.0025EA 0 EUR
ABCRAB140413.0025
β-Cyclodextrin
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Molecular Weight: 1134,98 g/mol
MDL: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2