β-Cyclodextrin
Lieferant: PanReac AppliChem
A2147.0100EA 151 EUR
A2147.0100
β-Cyclodextrin
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Molecular Weight: 1134,98 g/mol
MDL: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2