Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16140000EA 37 EUR
EHERC16140000
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₉ClNO₅P
CAS-Nummer: 13171-21-6
EINECS: 236-116-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III