Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45622-100MGEA 38.1 EUR
45622-100MG
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₉ClNO₅P
CAS-Nummer: 13171-21-6
EINECS: 236-116-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III