Aluminium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Al in Basisöl 75 für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: SPEX CertiPrep
JOBIORG-AL8-2ZEA 222 EUR
JOBIORG-AL8-2Z
Aluminium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Al in Basisöl 75 für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Aluminium-Standards