Ethidiumbromid 0,625 mg/l in wässriger Lösung, Biotechnologische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
E406-5MLEA 28.2 EUR
E406-5ML
Ethidiumbromid 0,625 mg/l in wässriger Lösung, Biotechnologische Qualität
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid in 0,625 mg/ml Tropfflasche. Ein Tropfen in 50 ml flüssiger Agarose oder Puffer verdünnt ergibt eine Endkonzentration von 0,5 μg/ml. In einer Konzentration von 0,5 μg/ml ist Ethidiumbromid zweckmäßig in Agarose- oder Acrylamidgelen für die Bandenfeststellung. Es ermöglicht die Detektion von Nukleinsäure in Mengen von lediglich 10 ng. In höheren Konzentrationen (0,5 - 1,0 μg/ml) kann es bei der Aufreinigung von DNA in einem Caesiumchlorid-Gradienten verwendet werden.
  • Used to detect as little as 10 ng of nucleic acid
  • Dropper bottles are shatter-resistant and light-proof
  • No additional hazardous shipping costs are applied to ethidium bromide dropper bottles
At a concentration of 0,5 μg/ml, ethidium bromide is useful in agarose or acrylamide gels for band detection.
At higher concentrations (0,5 to 1,0 μg/ml), it may be used to facilitate purification of DNA in a caesium chloride gradient.
One drop diluted into 50 ml of molten agarose or buffer yields a final concentration of 0,5 μg/ml.
Verpackung: In 0,625 mg/ml dropper bottles.
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@ Lambda Max 0,68 - 0,74
DNase none detected
Lambda Max (8ml/100ml Wasser) 478 - 482 nm
RNase none detected