RapidBlock™ Lösung, 10X
Lieferant: Avantor
VWR®
M325-15MLEA 28.7 EUR
M325-15ML M325-100ML
RapidBlock™ Lösung, 10X
Puffer Elektrophorese-Puffer Blockier-Puffer
RapidBlock™ Lösung verkürzt die Blockierungszeit bei Western- und Dot-Blot-Verfahren auf PVDF und Nitrozellulosemembranen auf 5 Minuten. Diese proteinfreie Formulierung minimiert die Kreuzreaktivität und die unspezifische Antikörperbindung und erzeugt Blots mit niedrigem Hintergrund und einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Nur 5 Minuten für PVDF- oder Nitrozellulose-Blockierung
  • Reduziert Hintergrund und Kreuzreaktivität
  • Erhöht chemilumineszierende Signale
  • Proteinfreie Formulierung