Referenztrockner RD-8
Lieferant: Funke-Gerber
614-0200EA 4000 EUR
614-0200
Referenztrockner RD-8
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Der RD-8 wurde speziell zusammen mit COKZ (der niederländischen Kontrollbehörde für Milch und Milchprodukte) entwickelt, um den Feuchtigkeitsgehalt von Trockenmilch gemäß ISO 5537, IDF 26 zu bestimmen. Bis zu acht Proben können gleichzeitig bei genau definierten Temperatur- und Druckbedingungen geprüft werden.
  • Die Temperatur wird durch ein PID-System geregelt, vier PT100 Sensoren bestimmen die Temperatur
  • Ein Konstantdruckregler hält den Luftstrom in den 8 Trocknungskapillaren bei 33 ml/min
Bitte beachten *RT = Raumtemperatur