Exsikkatoren, Vakuum, SP Bel-Art Techni-Dome®
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
Techni-Dome®
BELAF420290000EA 1170 EUR
BELAF420290000
Exsikkatoren, Vakuum, SP Bel-Art Techni-Dome®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Dieser gewölbte Exsikkator bietet einen geräumigen Innenraum für große, feuchtigkeitsempfindliche Materialien. Polycarbonat in Laborqualität bietet eine klare, ungehinderte Sicht auf den Inhalt.
  • Zwei herausnehmbare PP-Regale mit Ø 365 und 225 mm
  • Seitengriffe ermöglichen einfachen Transport
  • Gasanschlüsse können geschlossen werden, um die Verwendung mit Standard-Trockenmitteln zu ermöglichen
Innenvolumen von 65 L, fasst Gegenstände bis zu 450 mm Höhe oder Breite, einschließlich Gestelle, Tabletts und Instrumente. Der konische Hahn ist für einen Innen-Ø von ¼ bis ³/₈" geeignet und verfügt über ein leicht drehbares PTFE-Ventil, um den turbulenzfreien Eintritt der Gase zu ermöglichen und so die Störung des Inhalts zu minimieren.