Phenol ≥99% für die Biotechnologie, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
0945-100MLEA 60.4 EUR
0945-100ML 0945-400ML
Phenol ≥99% für die Biotechnologie, gepuffert
Phenol
Abgepackt mit einem pH von 6,6. Die Mischung wird geliefert mit einem hinzugefügten alkalischen Puffer, der es den Forschern für eine DNA Aufreinigung ermöglicht den pH Wert auf 7,9 einzustellen.
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@ 330nm = 0.2
Abs.@ 405nm = 0.1
Abs.@ 510nm = 0.1
pH (Puffer)@25°C 7.7 - 8.1
Reinheit = 99 %