Amidoschwefelsäure 100 g/l in wässriger Lösung analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: SulfaminsäureAminosulfonsäureAmidosulfonsäureAmidoschwefelsäure
KRAF12333.5020EA 0 EUR
KRAF12333.5020 KRAF12333.3000 KRAF12333.4000
Amidoschwefelsäure 100 g/l in wässriger Lösung analytisches Reagens
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97,09 g/mol
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg